Przejdź do
SML3795
BAY-3827
≥98% (HPLC), AMPK (AMP-activated protein kinase) inhibitor, powder
Synonim(y):
AMPK inhibitor BAY3827, BAY 3827, N-[5-(3,5-Dicyano-1,2,6-trimethyl-1,4-dihydropyridin-4-yl)-6-fluoro-7-methyl-1H-indazol-3-yl]-2-ethylbenzamide, N-[5-(3,5-Dicyano-1,4-dihydro-1,2,6-trimethyl-4-pyridinyl)-6-fluoro-7-methyl-1H-indazol-3-yl]-2-ethylbenzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
653,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H25FN6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
653,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BAY-3827, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=C(N(C(C)=C(C#N)C1C2=CC3=C(NN=C3NC(C4=C(C=CC=C4)CC)=O)C(C)=C2F)C)C
InChI key
OZFFKOSQNBBYCA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-3827 is a selective and potent inhibitor of AMPK (AMP-activated protein kinase) and RSK1 (ribosomal 6 kinase 1) that exhibit strong anti-proliferative activity in androgen-dependent prostate cancer cell lines. BAY-3827 strongly down-regulates lipase E (LIPE), cAMP-dependent protein kinase type II-beta regulatory subunit (PRKAR2B), serine-threonine kinase AKT3 and carnitine palmitoyl-transferase 1 (CPT1) family expression levels and impairs lipid flux.
Selective and potent inhibitor of AMPK and RSK1 that exhibit strong anti-proliferative activity in androgen-dependent prostate cancer cell lines
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)