Przejdź do
SML3798
Iptakalim hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,3-dimethyl-N-(1-methylethyl)-2-butanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
346,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21N·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2](C(C(C)C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21N.ClH/c1-7(2)9(5,6)10-8(3)4;/h7-8,10H,1-6H3;1H
InChI key
RXNJQAYLNOXYKW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain blood barrier penetrant ATP-sensitive potassium channel (KATP) opener that attenuates hypoxia-induced pulmonary arterial hypertension in rats; K(ir) 6.1/SUR2B activator.
Iptakalim hydrochloride is a brain blood barrier penetrant ATP-sensitive potassium channel (KATP) opener that attenuates hypoxia-induced pulmonary arterial hypertension in rats. Iptakalim hydrochloride is a selective antagonist of α4β2-containing nicotinic acetylcholine receptor (nAChR).
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1055SML2938370654
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
The PKG Inhibitor controls the biological activity of PKG. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
water: 1 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated (hygroscopic), OK to freeze
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)