Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
p-Nitrobenzyl mesylate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
p-Nitrobenzyl mesylate (PNBM) is a thiol-specific alkylating reagent for direct kinase substrate identification. p-Nitrobenzyl mesylate (PNBM) alkylates thiophosphorylated proteins to form thiophosphate ester epitopes that can be detected by thiophosphate-ester-specific antibody by immunoblotting, immunoprecipitation or immunoaffinity purification.
thiol-specific alkylating reagent for direct kinase substrate identification
Disclaimer
Hygroscopic
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?