Przejdź do
SML3826
LW-3-254
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3aR,4R,4aR,5aS,6S,6aS)-2-(4-(2-(3,5-dichlorophenyl)-2-oxoethoxy)phenyl)-4,4a,5,5a,6,6a-hexahydro-4,6-ethenocyclopropa[f]isoindole-1,3(2H,3aH)-dione, Analog 13
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H19Cl2NO4
Masa cząsteczkowa:
468.33
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
51111800
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
LW-3-254, a derivative of MM0299, is an orally bioavailable and blood-brain barrier penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS) that exhibits anti-glioblastoma activity. LW-3-254 stimulates 24(S),25-epoxycholesterol (EPC) synthesis in GBM tumors, which induces toxicity in glioma stem-like cells. It potently inhibits Mut6 (Glioblastoma stem-like cells) cell growth by depleting cellular cholesterol.
Orally bioavailable and blood-brain barrier penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)