Przejdź do
SML3829
CADD522
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(3,4-Dichlorophenyl)carbamoyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-3-carboxylic acid, 3-[(3,4-Dichlorophenyl)carbamoyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3,4-Dichlorophenyl)amino]carbonyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13Cl2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1C2C=CC(C1C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)Cl)=O)C2)O
InChI
1S/C15H13Cl2NO3/c16-10-4-3-9(6-11(10)17)18-14(19)12-7-1-2-8(5-7)13(12)15(20)21/h1-4,6-8,12-13H,5H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
YSDNWNOGHQYWPK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CADD522 is a cell-permeable, bioavailable, non-toxic carbamoyl-bicycloheptene-carboxylate that inhibits RUNX2-DNA binding, thereby increases RUNX2 stability, upregulates RUNX2 expression levels and downregulates RUNX2 responsive genes transcription. CADD522 inhibits mitochondrial oxidative phosphorylation by decreasing the mitochondrial oxygen consumption rate and ATP production in human breast cancer cells in a RUNX2-independent manner. CADD-522 suppresses in vivo tumor growth and metastasis, and appreciably prolongs the survival rates without the need for surgery or chemotherapy.
Cell-permeable, bioavailable, non-toxic carbamoyl-bicycloheptene-carboxylate that inhibits RUNX2-DNA binding, thereby increases RUNX2 stability
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1412667SAB1412666SAB1412189
description
≥98% (HPLC)
description
clone 3F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 1D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 6E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)