Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 446,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H35F3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)CONC(=C)c3cc(c(cc3)CN4CC(C4)C(=O)O)CC)C2CCCCC2
InChI
1S/C29H35F3N2O3/c1-3-21-14-23(10-11-24(21)15-34-16-25(17-34)28(35)36)19(2)33-37-18-20-9-12-26(22-7-5-4-6-8-22)27(13-20)29(30,31)32/h9-14,22,25,33H,2-8,15-18H2,1H3,(H,35,36)
InChI key
VVEHSNDBXFCTMJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAF312 (Siponimod) is an orally active, potent and subtype-selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor agonist (GTPγ binding EC50 = 0.39 nM/S1P1, 0.98 nM/S1P5, 750 nM/S1P4, >1 µM/S1P3, >10 µM/S1P2). BAF312 oral administration causes a dose-dependent decrease in peripheral lymphocyte counts (by 88% 8h post 1 mg/kg, by 50% 6h post 0.14 mg/kg).
Orally active, potent and subtype-selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor S1P1 & S1P5 agonist.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder, TRPV1 antagonist |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?