Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCc2ccccc2)\C=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C19H18O/c20-19(16-15-18-11-5-2-6-12-18)14-8-7-13-17-9-3-1-4-10-17/h1-14H,15-16H2/b13-7+,14-8+
InChI key
OWMJDOUOHDOUFG-FNCQTZNRSA-N
Biochem/physiol Actions
Alnustone is a diarylheptanoid isolated from Alpinia katsumadai Hayata, rhizomes of Curcuma xanthorrhiza and other plants that exhibits anti-hyperglycemic, anti-inflammatory, antihepatotoxic and antiemetic activities. Alnustone is a potent inhibitor of the Thyroid Adenoma Associated (THADA) function, which reverses THADA-induced β-cell dysfunction and ameliorate hyperglycemia in obese mice. It significantly decreases fed blood glucose and improved glucose tolerance in mice.
Diarylheptanoid isolated from Alpinia katsumadai Hayata and other plants that exhibits anti-hyperglycemic, anti-inflammatory, antihepatotoxic and antiemetic activities
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description targeting mouse Thada |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - |
| form powder | form solid | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alnustone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?