Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 669,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21ClFN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.90
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
669,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C(S([C@H]2CCCNC2)(=O)=O)=C1O)Cl)NC3=C(C(F)=CC=C3)C
InChI key
NGYNBSHYFOFVLS-LBPRGKRZSA-N
Biochem/physiol Actions
Danirixin (GSK1325756) is an orally active, selective CXC chemokine receptor 2 (CXCR2) antagonist with 78-fold lower affinity toward CXCR1 (CXCR2/CXCR1 IC50 = 12.5/977 nM by competitive binding against 0.225 nM [125I] CXCL8). Danirixin blocks agonist-induced neutrophil CD11b expression in vitro (IC50 = 420/890 nM against induction by 10 nM human CXCL1/rat CXCL2 using rat/human whole blood) and prevents lung neutrophils influx in rats in vivo following aerosol lipopolysaccharide or ozone challenge (ED50 = 1.4 and 16 mg/kg, respectively).
Orally active, selective CXC chemokine receptor 2 (CXCR2) antagonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?