Przejdź do
SML3856
Alisporivir
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(2S,3R,4R,6E)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6-octenoyl-(2S)-2-aminobutanoyl-N-methyl-D-alanyl-N-ethyl-L-valyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl], DEB025, Debio 025
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H113N11O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1216.64
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N1([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C1=O)C(C)C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)C(C)C)CC)C)C)CC)[C@H](O)[C@@H](C\C=C\C)C)C
InChI key
OLROWHGDTNFZBH-XEMWPYQTSA-N
Biochem/physiol Actions
Alisporivir is a Cyclophilin A inhibitor with potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity. Alisporivir has also been investigated for Duchenne muscular dystrophy.
Cyclophilin A inhibitor; anti-viral with potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)