Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28ClN7O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
566.07
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SMG1i, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective SMG-1 (hSMG-1; SMG1) kinase inhibitor that blocks nonsense-mediated decay (NMD).
SMG1i is a potent and selective SMG-1 kinase inhibitor (hSMG-1 IC50 = 110 pM) with much reduced potency against mTOR, PI3Kα/γ and CDK1/2 (IC50 = 50 nM, 92/60 nM, 32/7.1 μM, respectively). SMG1i selectively downregulates MDA361 cellular phosphorylation of UPF1 (0.3 -1 μM), but not that of mTOR or AKT substrates (p70s6 K and PI3K). Nonsense-mediated decay (NMD) inhibition by SMG1i (1 µM) is shown to synergize with premature termination codons (PTCs) readthrough agents (G418, gentamicin, and paromomycin) in promoting the expression of CFTR protein in murine cells carrying Cftr G542X nonsense mutation.
SMG1i is a potent and selective SMG-1 kinase inhibitor (hSMG-1 IC50 = 110 pM) with much reduced potency against mTOR, PI3Kα/γ and CDK1/2 (IC50 = 50 nM, 92/60 nM, 32/7.1 μM, respectively). SMG1i selectively downregulates MDA361 cellular phosphorylation of UPF1 (0.3 -1 μM), but not that of mTOR or AKT substrates (p70s6 K and PI3K). Nonsense-mediated decay (NMD) inhibition by SMG1i (1 µM) is shown to synergize with premature termination codons (PTCs) readthrough agents (G418, gentamicin, and paromomycin) in promoting the expression of CFTR protein in murine cells carrying Cftr G542X nonsense mutation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description clone 1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone 4E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?