Przejdź do
SML3868
PG3d
≥97% (1H-NMR)
Synonim(y):
4-Hydroxy-2-(2-phenylethynyl)-5-(phenylmethyl)-6H-1,3-oxazin-6-one, 5-Benzyl-4-hydroxy-2-(phenylethynyl)-6H-1,3-oxazin-6-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (1H-NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (1H-NMR)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1=C(OC(=O)C(C1=O)Cc3ccccc3)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C19H13NO3/c21-18-16(13-15-9-5-2-6-10-15)19(22)23-17(20-18)12-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16H,13H2
InChI key
ZBZZHVGCNWRIGR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective irreversible allosteric inhibitor of caspase-6 activation that binds outside the active site of caspase-6
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)