Przejdź do
SML3869
Avibactam Sodium
≥98% (HPLC), β-lactamase inhibitor, powder
Synonim(y):
(2S,5R)-7-Oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide monosodium salt, AVE1330A sodium salt, NXL-104 sodium salt, Sulfuric acid mono[(1R,2S,5R)-2-(aminocarbonyl)-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-6-yl] ester sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
563,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N3NaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.23
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
563,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Avibactam Sodium, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])ON1[C@H]2CN([C@@H](CC2)C(=O)N)C1=O
InChI key
RTCIKUMODPANKX-JBUOLDKXSA-M
Biochem/physiol Actions
Avibactam is a reversible non-β-lactam β-lactamase inhibitor with IC50 values of 5 nM for CTX-M-15, 8nM for TEM-1, and 80 nM for P99 β-lactamase enzymes.
Reversible non-β-lactam, β-lactamase inhibitor
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SBR00075SBR00104N7375
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥95%
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage condition
desiccated
storage condition
under inert gas (Nitrogen)
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)