Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H3F5N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.16
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=NC2=NON=C2C=C1NC3=C(C(F)=C(C(F)=C3F)F)F
Biochem/physiol Actions
Orally active mitochondria uncoupler that increases the energy expenditure and lowers the body fat mass in vivo.
SHM115 is an orally active mitochondria uncoupler (EC50 = 17 μM; measured as oxygen consumption rate (OCR) increase in L6 rat myoblast cells) that increases the energy expenditure and lowers the body fat mass in two diet-induced obesity mouse models, including an obesity prevention model (130 mg/kg/d via chow) and an obesity reversal model (130 mg/kg/d via oral gavage).
SHM115 is an orally active mitochondria uncoupler (EC50 = 17 μM; measured as oxygen consumption rate (OCR) increase in L6 rat myoblast cells) that increases the energy expenditure and lowers the body fat mass in two diet-induced obesity mouse models, including an obesity prevention model (130 mg/kg/d via chow) and an obesity reversal model (130 mg/kg/d via oral gavage).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?