Przejdź do
SML3877
SRI-32743
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-N-(2-phenylbutyl)-4-quinazolinamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H25N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.51
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Allosteric modulator of monoamine transporters that acts as partial antagonists of dopamine uptake.
SRI-32743 is an allosteric modulator of monoamine transporters that acts as partial antagonists of dopamine uptake. SRI-32743 attenuates Tat (the HIV regulatory protein transactivator of transcription) induced inhibition of DAT-mediated dopamine uptake. Also, it alleviates the potentiation of cocaine reward in HIV-1 Tat transgenic mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA019004HPA073666WH0006717M1
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
clone 1E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)