Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 623,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H40N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.68
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41116158
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film or powder
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film or powder
color
, Almost Colorless
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
NUCC-200823 is potent and selective agonists for ACKR3 that competed effectively with CXCL12 for binding to ACKR3. NUCC-200823 does not activate CXCR4 or D2 receptors
Potent and selective agonists for ACKR3 that competed effectively with CXCL12 for binding to ACKR3
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description - |
| form film or powder | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color , Almost Colorless | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?