Merck
SML3892
CB-6644
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CB6644, 5-Chloro-2-ethoxy-4-fluoro-N-(4-((3-(methoxymethyl)-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[c]pyrazolo[1,2-a][1,2]diazepin-2-yl)amino)-2,2-dimethyl-4-oxobutyl)benzamide, CB 6644
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H34ClFN4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
573.06
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
CB-6644 is an orally active, non-ATP-competitive, potent and selective allosteric inhibitor against the RUVBL1/2 complex ATPase activity (IC50 = 15 nM; IC50 >100 μM against a panel of related AAA ATPases) with cancer killing potency in cultures (IC50 = 41-785 nM) and in xenograft myeloma models in vivo (150 mg/kg qd. or bid. via p.o.).
Orally active, potent and selective allosteric inhibitor against the RUVBL1/2 complex ATPase activity with cancer killing potency in cultures and in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)