Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H52N4O7·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
665.69
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CN(C)CC(O[C@H](C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)[C@@H](COC(CN(C)C)=O)NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[2HCl]
Biochem/physiol Actions
N,N-dimethyl glycine (DMG) diester prodrug form of the selective acid ceramidase (ACDase) inhibitor B13 for enhanced lysosomal delivery and cellular potency.
LCL521 is the N,N-dimethyl glycine (DMG) diester prodrug form of the selective acid ceramidase (ACDase) inhibitor B13 (no inhibition against NCDase/ASAH2 or AlkCDase/ACER2). The DMG enables efficient and targeted B13 lysosomal delivery, resulting in enhanced cellular ACDase inhibitory potency (by 70% vs 12% in MCF7, respectively, post 1h treatment by 1 μM LCL521 or 10 μM B13) and effective blockage of ceramide (Cer) to sphingosine (Sph) processing (80% vs 0% Sph level drop in MCF7, respectively, post 1h treatment by 1 μM LCL521 or 10 μM B13).
LCL521 is the N,N-dimethyl glycine (DMG) diester prodrug form of the selective acid ceramidase (ACDase) inhibitor B13 (no inhibition against NCDase/ASAH2 or AlkCDase/ACER2). The DMG enables efficient and targeted B13 lysosomal delivery, resulting in enhanced cellular ACDase inhibitory potency (by 70% vs 12% in MCF7, respectively, post 1h treatment by 1 μM LCL521 or 10 μM B13) and effective blockage of ceramide (Cer) to sphingosine (Sph) processing (80% vs 0% Sph level drop in MCF7, respectively, post 1h treatment by 1 μM LCL521 or 10 μM B13).
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?