Przejdź do
SML3907
CNS-11g
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-benzyl-1-oxo-2(1H)-phthalazinyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-oxo-4-(phenylmethyl)-2(1H)-phthalazineacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H23N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Brain tissue penetrant alpha-synuclein ligand that potently disaggregate alpha-synuclein fibrils in vitro and in vivo models.
CNS-11g is brain tissue penetrant alpha-synuclein ligand that potently disaggregate alpha-synuclein fibrils in vitro and in vivo models. CNS-11g inhibits intracellular seeding of a-synuclein fibrils in biosensor cells-HEK293T cells and mitigate a-synuclein cytotoxicity in Neuro-2a (N2a) neuronal cells. C-11g reduces number of a-synuclein aggregates in C. elegans model.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML390617264
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)