Przejdź do
SML3911
TCH-165
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Ethyl (4R,5R)-rel-1-benzyl-5-(4-(benzylamino)phenyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-phenyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-4-carboxylate, rel-Ethyl (4R,5R)-4,5-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-4-phenyl-1-(phenylmethyl)-5-[4-[(phenylmethyl)amino]phenyl]-1H-imidazole-4-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
477,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H37N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
595.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N2([C@@H]([C@](N=C2c6ccc(cc6)OC)(c5ccccc5)C(=O)OCC)c3ccc(cc3)NCc4ccccc4)Cc1ccccc1
InChI
1S/C39H37N3O3/c1-3-45-38(43)39(33-17-11-6-12-18-33)36(31-19-23-34(24-20-31)40-27-29-13-7-4-8-14-29)42(28-30-15-9-5-10-16-30)37(41-39)32-21-25-35(44-2)26-22-32/h4-26,36,40H,3,27-28H2,1-2H3/t36-,39-/m1/s1
InChI key
XXDLWRCUPASJGY-AEGYFVCZSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable and potent activator of 20S proteasome assembly that and enhances 20S-mediated proteolysis.
TCH-165 is a cell-permeable and potent activator of 20S proteasome assembly that favors a proteolytically active, open-gate 20S proteasome subcomplex and enhances 20S-mediated proteolysis (nearly 10-fold ≤1.5 µM) to the detriment of the 26S proteasome, in a time- and dose-dependent manner. TCH-165 restores proteostasis and enhances degradation of intrinsically disordered proteins (IDPs) both in purified protein assays and in cell culture (α-synuclein, tau441, c-MYC, cFos, ornithine decarboxylase). TCH 165 degrades SNAP29 and syntaxin 17 and reduces autophagosome-lysosome fusion. TCH165 inhibits cancer cell proliferation, impedes in vivo tumor growth, and offers neuroprotection from distinct dipeptide repeat (DPR) protein toxicity and is well tolerated in vivo (in mice and in dogs) at therapeutic concentrations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK172539164APT280
description
≥98% (HPLC)
description
sufficient for 100 fluorometric tests
description
The Proteasome Inhibitor Set I controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)