Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 785,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H34F3N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
577.59
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective CCR2 antagonist in vitro and in vivo.
INCB3344 is an orally active, potent and selective CCR2 antagonist (human/mouse/rat/cynomolgus IC50 = 5.1/9.5/7.3/16 nM by competitive binding assays, IC50 = 3.8/7.8/2.7/6.2 nM by chemotaxis assays) with >100-fold selectivity over other homologous chemokine receptors. INCB3344 shows in vivo efficacy in a murine EAE model (thioglycolate-induced peritonitis in mice; 30-100 mg/kg bid. p.o. against peritoneal macrophage influx) and a rat adjuvant arthritis model (100 mg/kg bid. p.o. against adjuvant-induced macrophages infiltration of the joint).
INCB3344 is an orally active, potent and selective CCR2 antagonist (human/mouse/rat/cynomolgus IC50 = 5.1/9.5/7.3/16 nM by competitive binding assays, IC50 = 3.8/7.8/2.7/6.2 nM by chemotaxis assays) with >100-fold selectivity over other homologous chemokine receptors. INCB3344 shows in vivo efficacy in a murine EAE model (thioglycolate-induced peritonitis in mice; 30-100 mg/kg bid. p.o. against peritoneal macrophage influx) and a rat adjuvant arthritis model (100 mg/kg bid. p.o. against adjuvant-induced macrophages infiltration of the joint).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description oil |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form oil |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?