Przejdź do
SML3928
Bodilisant
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5,5-difluoro-1,3,7,9-tetramethyl-10-(4-(3-(piperidin-1-yl)propoxy)phenyl)-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2′,1′-f][1,3,2]diazaborinine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
522,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34BF2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.39
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
522,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
red to red-black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
High affinity histamine H3 receptor fluorescent ligand suitable to visualize H3 receptor in cells.
Bodilisant is a high affinity histamine H3 receptor fluorescent ligand suitable to visualize H3 receptor in cells. Bodilisant was successfully used to determine drug-target residence times for the H3 receptor ligands.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)