Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.50
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Potent and highly selective delta-opioid receptor (DOR) antagonist.
SDM25N (TU753) is a potent and highly selective delta-opioid receptor (DOR) antagonist (δ/κ/μ Ki = 4.7 nM/3.8 μM/7.9 μM). SDM25N is also reported to inhibit Dengue virus (DENV) that restricts genomic RNA replication (EC50 = 1.9 μM using Hela DENV2 replicon cells) by targeting the viral NS4B protein.
SDM25N (TU753) is a potent and highly selective delta-opioid receptor (DOR) antagonist (δ/κ/μ Ki = 4.7 nM/3.8 μM/7.9 μM). SDM25N is also reported to inhibit Dengue virus (DENV) that restricts genomic RNA replication (EC50 = 1.9 μM using Hela DENV2 replicon cells) by targeting the viral NS4B protein.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?