Przejdź do
SML3931
(-)-Vestitol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3R)-3,4-Dihydro-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (3R)-Vestitol, Vestitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
477,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.30
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Hydroxyisoflavan isolated from Cuban and Brazilian red propolis that exhibits potent anti-inflammatory, anti-viral, and antiparasitic activities.
Vestitol is a hydroxyisoflavan isolated from Cuban and Brazilian red propolis, licorice root and other sources that exhibits potent anti-inflammatory, anti-viral, and antiparasitic activities. Apparently Vestitol inhibits release of the chemokines CXCL1/KC and CXCL2/MIP-2 from macrophages. Vestitol strongly inhibits Chikungunya virus infection. Vestitol exhibits anti-trypanosomal activity against T. brucei and T. congolense (EC50 3.86 and 4.36 µg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3929SML3885PHL80965
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)