Przejdź do
SML3943
LL-K9-3
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(5-(((5-(tert-Butyl)oxazol-2-yl)methyl)thio)thiazol-2-yl)-1-((2-(2-(((1R, 2S, 5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)oxy)acetamido)ethyl)sulfonyl)piperidine-4-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H49N5O6S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
683.95
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=S(CCNC(CO[C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)=O)(N2CCC(C(NC3=NC=C(S3)SCC4=NC=C(O4)C(C)(C)C)=O)CC2)=O
InChI
1S/C31H49N5O6S3/c1-20(2)23-8-7-21(3)15-24(23)41-18-26(37)32-11-14-45(39,40)36-12-9-22(10-13-36)29(38)35-30-34-17-28(44-30)43-19-27-33-16-25(42-27)31(4,5)6/h16-17,20-24H,7-15,18-19H2,1-6H3,(H,32,37)(H,34,35,38)/t21-,23+,24-/m1/s1
InChI key
NPRIWHDFWDSJRZ-YFNKSVMNSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective CDK9-cyclin T1 complex degrader with stronger inhibition than THAL-SNS-032 against oncogenic transcription driven by Myc and AR.
LL-K9-3 is a potent and selective CDK9-cyclin T1 complex degrader (CDK9/CycT1 DC50 = 662/589 nM post 24h treatment, 22RV1 cells) with little potency toward other CDKs (1, 2, 4-7) or cyclins (E1, H, T2). LL-K9-3 exhibits higher antiproliferation activity than SNS-032 against 22RV1 prostate carcinoma cell (IC50 = 95 vs. 384 nM post 5-day treatment). Comparing to SNS-032 and THAL-SNS-032, LL-K9-3 shows stronger inhibition against oncogenic transcription driven by Myc and AR, as well as on several AR intrinsic target genes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2686SML3900HPA006738
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)