Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 460,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H26F2N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective TASK-1 potassium channel blocker that induces lasting respiratory alkalosis and stimulates breathing in anesthetized rats.
A1899 is a highly potent and selective non-voltage-dependent two-pore domain potassium channel K 2P 3.1 blocker (TASK-1, KCNK3, IC50 = 7 nM in CHO cells) with 10-fold selectivity over TASK-3 and much reduced or little potency towards TASK-2/4 (>8 µM in Xenopus oocytes) and other potassium channels. A1899 specifically blocks TASK-1 currents by 74% in Xenopus oocytes at 100 nM via an open-channel block mechanism. A1899 induces lasting respiratory alkalosis and stimulates breathing in anesthetized rats in vivo (5-25 mg/kg, i.v.). Also mitigates the endothelin-1 induced prolonged action potential duration in cardiomyocytes (at 200 nM).
A1899 is a highly potent and selective non-voltage-dependent two-pore domain potassium channel K 2P 3.1 blocker (TASK-1, KCNK3, IC50 = 7 nM in CHO cells) with 10-fold selectivity over TASK-3 and much reduced or little potency towards TASK-2/4 (>8 µM in Xenopus oocytes) and other potassium channels. A1899 specifically blocks TASK-1 currents by 74% in Xenopus oocytes at 100 nM via an open-channel block mechanism. A1899 induces lasting respiratory alkalosis and stimulates breathing in anesthetized rats in vivo (5-25 mg/kg, i.v.). Also mitigates the endothelin-1 induced prolonged action potential duration in cardiomyocytes (at 200 nM).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?