Przejdź do
SML4000
MagZet1 Trifluoroacetate
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
6-(Azetidin-1-yl)-4-chloroquinoline-2,8-dicarboxylic acid trifluoroacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11ClN2O4 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
306.70 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light orange to very dark red
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MagZet1 is a Mg2+ fluorescent sensor for the ratiometric detection of Mg2+ with good selectivity over Ca2+ (Kd = 140 µM/Mg2+ vs. 1.7 mM/Ca2+). At pH 7, MagZet1 shows Ex max/Em max/Φ of 490 nm/500 nm/40% in Mg2+-free and 395 nm/530 nm/76% in Mg2+-saturated form. Note: MagZet1 exhibits high affinity for Zn2+ (Kd = 2.6 nM), which is not expected to interfere with Mg2+ detection due to the typical low basal Zn2+ concentrations in cells (0.01 - 0.1 nM). Care should be taken, however, when the sensor is to be employed in Zn2+-rich samples. For detection: 405 nm excitation laser, emission 470-520 nm for the Mg2+-free form and 520-582 nm for the Mg2+-bound sensor.
Disclaimer
Hygroscopic, store with desiccant
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3586
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)