Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H92N16O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1201.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C([C@H]1N(C([C@H](NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@@H](N2)[C@H](C)O)=O)=O)=O)CC3=CC=CC=C3)=O)CCC1)N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](CC4=CC=CC=C4)C(N[C@H](C2=O)C)=O)=O)=O)CCCNC(N)=N)=O)C(C)C
Biochem/physiol Actions
In vivo active specific cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor that binds to DNA binding site of cGAS.
XQ2B, macrocyclic peptide derived from Gramicidin S, acts a specific cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor by directly targeting protein-DNA interface. XQ2B attenuates the host innate antiviral response.
XQ2B, macrocyclic peptide derived from Gramicidin S, acts a specific cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor by directly targeting protein-DNA interface. XQ2B attenuates the host innate antiviral response.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| form (Powder or Lyophilized powder or film) | form - | form lyophilized |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color - | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?