Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H33NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.53
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CC=C(NCC2=CC=C(C3(C(C)(C)C)OCC(C)(C)CO3)C=C2)C(OC)=C1)=O
InChI key
CZSPKEVHLRWAFC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent STING allosteric agonist that induces a STING-mediated immune responses in cells.
NVS-STG2 is a potent STING (stimulator of interferon genes) allosteric agonist (AC=5.2 µM) that induces a STING-mediated immune responses in cells. It elicits potent antitumor activity in animal models. NVS-STG2 acts as molecular glue that binds the transmembrane domains of the neighboring STING dimers.
NVS-STG2 is a potent STING (stimulator of interferon genes) allosteric agonist (AC=5.2 µM) that induces a STING-mediated immune responses in cells. It elicits potent antitumor activity in animal models. NVS-STG2 acts as molecular glue that binds the transmembrane domains of the neighboring STING dimers.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?