Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 828,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13BrN3O5P·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.58
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97%
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
BrC1=CC(NC2=O)=C(C(CN[C@@H](P(O)(O)=O)C)=C1)NC2=O.Cl
Biochem/physiol Actions
Potent glycine site-selective NMDA receptor antagonist with anticonvulsant efficacy in vivo.
CGP 78608 (PAMQX) is a potent glycine site-selective NMDA receptor antagonist (IC50 = 5 nM by competitive binding against 5 nM [3H]MDL 105,519; IC50 = 3/2.7 μM against AMPA/kainate, >10 μM against CGP39653 (glutamate site) and channel blocker MK-801) that exhibits anticonvulsant efficacy in mice in vivo (electroshock-induced convulsion ED50 = 12 mg/kg i.p.).
CGP 78608 (PAMQX) is a potent glycine site-selective NMDA receptor antagonist (IC50 = 5 nM by competitive binding against 5 nM [3H]MDL 105,519; IC50 = 3/2.7 μM against AMPA/kainate, >10 μM against CGP39653 (glutamate site) and channel blocker MK-801) that exhibits anticonvulsant efficacy in mice in vivo (electroshock-induced convulsion ED50 = 12 mg/kg i.p.).
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97% | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?