Przejdź do
SML4045
Salvianolic acid A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(αR)-α-[[(2E)-3-[2-[(1E)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-3,4-dihydroxybenzenepropanoic acid, (+)-Salvianolic acid A, Dan phenolic acid A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H22O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.45
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O([C@H](Cc3cc(c(cc3)O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1c(c(c(cc1)O)O)\C=C\c2cc(c(cc2)O)O
InChI key
YMGFTDKNIWPMGF-UCPJVGPRSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell protective antioxidant isolated from Salvia.Salvianolic acid A is cell protective antioxidant originally isolated from Salvia. It has been found to attenuate PDGF-induced ROS formation in hepatic stellate cells and protected against isoproterenol-induced myocardial damage in rats.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
97599
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salvianolic acid A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)