Przejdź do
SML4053
R406
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-[[5-Fluoro-2-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)amino]-4-pyrimidinyl]amino]-2,2-dimethyl-2H-pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one, N4-(2,2-dimethyl-3-oxo-4H-pyrid[1,4]oxazin-6-yl)-5-fluoro-N2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2,4-pyrimidinediamine, R 406 (free base), Tamatinib (free base)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
477,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23FN6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.45
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC1(C(NC2=C(O1)C=CC(NC3=NC(NC4=CC(OC)=C(C(OC)=C4)OC)=NC=C3F)=N2)=O)C
InChI
1S/C22H23FN6O5/c1-22(2)20(30)28-19-13(34-22)6-7-16(27-19)26-18-12(23)10-24-21(29-18)25-11-8-14(31-3)17(33-5)15(9-11)32-4/h6-10H,1-5H3,(H3,24,25,26,27,28,29,30)
InChI key
NHHQJBCNYHBUSI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent, and selective ATP competitive inhibitor of Syk (spleen tyrosine kinase); TAK1 activator.
R406 (Tamatinib) is an orally available, potent, and selective ATP competitive inhibitor of Syk (spleen tyrosine kinase) activity (Ki= 30 nM). R406 potently induces apoptosis in cancer cells overexpressing Syk. R406 is the active metabolite of pro-drug Fostamatinib (R-788). R406 promotes the activation of TAK1 by direct binding to TAK1, independent of its original target Syk kinase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
574711HPA001384SAB4502899
description
≥98% (HPLC)
description
The Spleen Tyrosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 622387-85-3, controls the biological activity of Spleen Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (sum of two isomers, HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
deep orange
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)