Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N4O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.46
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Orally active, highly potent and selective lysine acetyltransferase KAT6A inhibitor with anti-cancer efficacy in vivo.PF-9363 (CTx-648) is an orally active, highly potent and selective lysine acetyltransferase KAT6A inhibitor (KAT6A Ki = 0.27 nM; KAT6B/7/5/8 Ki = 2.4/70/420/670 nM). PF-9363 selectively inhibits H3K23 acetylation (ZR-75-1 H3K23Ac/H3K14Ac IC50 = 0.85/120 nM) and exhibits anti-proliferation potency against high KAT6A-expressing estrogen receptor signaling-positive (ER+) breast cancer cells in cultures (ZR-75-1 IC50 = 0.37 nM) and in mice in vivo (complete inhibition of ZR-75-1 xenograft tumor growth by 0.03 mg/kg/day p.o.) by downregulating cancr ER signaling, cell cycle and MYC transcriptional programs.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description targeting human RAB33A |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PF-9363
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?