Przejdź do
SML4064
Ac-Abu-Tle-Leu-Gln-AFC
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Ac-Abu-Tle-LQ-AFC (Abu=2-Aminobutyrate, Tle=t-Butylglycine, AFC = 4-trifluoromethylcoumaryl-7-amide), Ac-QS1-AFC, Acetyl-L-α-aminobutyroyl-L-tert-leucyl-L-leucyl-L-glutamine-α-(4-trifluoromethylcoumaryl-7-amide)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H46F3N5O8
Masa cząsteczkowa:
709.75
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(N[C@H](C(N[C@H](C(C[C@H](C(N[C@H](C(NC1=CC2=C(C=C1)C(C(F)(F)F)=CC(O2)=O)=O)CCC(N)=O)=O)CC(C)C)=O)C(C)(C)C)=O)CC)=O
InChI
1S/C34H46F3N5O8/c1-8-23(39-18(4)43)31(48)42-29(33(5,6)7)25(44)14-19(13-17(2)3)30(47)41-24(11-12-27(38)45)32(49)40-20-9-10-21-22(34(35,36)37)16-28(46)50-26(21)15-20/h9-10,15-17,19,23-24,29H,8,11-14H2,1-7H3,(H2,38,45)(H,39,43)(H,40,49)(H,41,47)(H,42,48)/t19
InChI key
VWVFVJSQWAXHGY-RYRALHHHSA-N
Biochem/physiol Actions
Kinetically preferred fluorogenic substrate for detecting SARS-CoV and SARS-CoV-2 main proteases (Mpro; 3CLpro) activity (ex 380+/-20 nm, em 500+/-20 nm).
Ac-QS1-AFC or Ac-Abu-Tle-Leu-Gln-AFC (Abu = Aminobutyrate; Tle = t-Butylglycine; AFC= 7-amino-4-trifluoromethyl coumarin) is a kinetically preferred fluorogenic substrate for the detection of SARS-CoV and SARS-CoV-2 main protease (Mpro; 3CLpro) activity. Mpro cleavage results in the release of the C-terminal AFC and increased fluorescence (ex 380+/-20 nm, em 500+/-20 nm).
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4297
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
color
white to off-white
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)