Przejdź do
SML4070
Dihydromyricetin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(+)-Ampelopsin, (+)-Dihydromyricetin, (2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one, Ampelopsin, DHM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.25
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H](C(=O)c3c1cc(cc3O)O)O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI key
KJXSIXMJHKAJOD-LSDHHAIUSA-N
Biochem/physiol Actions
Antioxidant, anti-cancer flavanonol with anti-alcohol intoxication effects, significantly impacts metabolic regulation and cancer chemoprevention through pathways like AMPK and SPHK1/mTOR.Dihydromyricetin (DHM) is a potent flavonoid known for its antioxidative, anti-inflammatory, anticancer, and antimicrobial properties, and plays a key role in modulating metabolism with minimal side effects. It operates by either scavenging or generating reactive oxygen species (ROS) to selectively target cancer cells, while sparing normal cells. DHM acts through multiple pathways including AMPK, affecting autophagy and glucose transport. Additionally, Dihydromyricetin inhibits ferroptosis via the SPHK1/mTOR pathway, modulates the Prx2 cascade through Nrf2, and contributes to cancer prevention and diabetes treatment by altering redox balance, gene expression, and improving metabolism, also involving AMPK, PI3K/Akt, PPAR pathways, and microRNAs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80431M676070050
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥96.0%, crystalline
description
≥96.0% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
crystalline
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥96.0%
assay
≥96.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
absolute ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to very deep greenish-yellow
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow to very deep greenish-yellow
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydromyricetin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)