Przejdź do
SML4095
Motolimod
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
VTX 378, VTX-2337, 2-Amino-N,N-dipropyl-8-[4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenyl]-3H-1-benzazepine-4-carboxamide, 2-Amino-N,N-dipropyl-8-[4-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]-3H-1-benzazepine-4-carboxamide, 2-Amino-N,N-dipropyl-8-[4-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]-3H-benzo[b]azepine-4-carboxamide, VTX 2337, VTX2337, VTX378
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H34N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.60
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4(CCCC4)C(=O)c1ccc(cc1)c2cc3c(cc2)C=C(C=C(N3)N)C(=O)N(CCC)CCC
InChI
1S/C28H34N4O2/c1-3-13-31(14-4-2)28(34)24-17-23-12-11-22(18-25(23)30-26(29)19-24)20-7-9-21(10-8-20)27(33)32-15-5-6-16-32/h7-12,17-19,30H,3-6,13-16,29H2,1-2H3
InChI key
CQAGPRVMJDWWEA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective toll-like receptor 8 (TLR8) agonist that augments the lytic function of NK cells and enhances antibody-dependent cellular cytotoxicity.
Motolimod (VTX-2337) is a potent and selective human toll-like receptor 8 (TLR8) agonist (EC50 = 100 nM; no murine TLR8-stimulating potenty) with greatly reduced TLR7 potency (EC50 >30 µM) and little activity toward TLR3/4/5/8. Motolimod induces proinflammatory mediators production in huaman PBMCs (TNFα/IL12 EC50 = 140/120 nM) by stimulating TLR8-expressing monocytes and mDCs, but not non-TLR8-expressing pDCs. Motolimod augments the lytic function of NK cells and enhances antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)