Przejdź do
SML4114
DMHCA
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3β)-3-Hydroxy-N,N-dimethylchol-5-en-24-amide, Dimethyl-HCA, N,N-Dimethyl-3β-hydroxycholenamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.63
MDL number:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCC(N(C)C)=O)([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])[C@@]4(C(C[C@H](CC4)O)=CC3)C
Biochem/physiol Actions
Orally active liver X receptor LXRα/β agonist that selectively induces ABCA1 gene transcriptional activation over that of SREBP-1c in vitro and in vivo.
DMHCA, a synthetic oxysterol, is an orally active liver X receptor (LXR) agonist (LXRα/β EC50 = 2 µM by reporter assays using respective CV-1 transfectants; LXRα/β Ki = 130/100 nM) that, unlike GW3965 & T0901317, preferentially induces ATP-binding cassette transporter ABCA1 gene transcriptional activation over that of SREBP-1c both in vitro and in mice in vivo. Long-term DMHCA administration significantly reduces lesion formation in male and female apoE-deficient mice (80 mg/kg/day via chow diet) without increasing hepatic triglyceride (TG) levels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700125PG6295575310
DMHCA ≥98% (HPLC)
SML4114
DMHCA
DMHCA Avanti Research™ - A Croda Brand 700125P, powder
Avanti
700125P
DMHCA
description
≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand 700125P, powder
description
≥98% (HPLC), powder
description
A cell-permeable, nonsterol, benzenesulfonamide compound that acts as a highly selective and potent liver X receptor agonist (EC50 of 20 nM for LXRα).
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
color
white to beige
color
-
color
white
color
light beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMHCA
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)