Przejdź do
SML4130
PFI-90
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Pyridinecarboxylic acid 2-(2-pyridinyl)hydrazide, KDM3B Inhibitor PFI-90, PAX3-FOXO1 transcriptional Inhibitor 90, N′-(Pyridin-2-yl)picolinohydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(NC(=O)c2ncccc2)c1ncccc1, O=C(C1=NC=CC=C1)NNC2=NC=CC=C2
InChI
1S/C11H10N4O/c16-11(9-5-1-3-7-12-9)15-14-10-6-2-4-8-13-10/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
GCZPXNWBXDWHKM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
selective KDM3B inhibitor, disrupts PAX3-FOXO1 mediated transcription in FP-RMS.
PFI-90 directly targets and binds to metal ions in KDMs′ active sites, showing a strong preference for KDM3B (KD = 7.68 μM) while demonstrating minimal effect on other histone demethylases like KDM1A, KDM4B, KDM5A, KDM6B, HDAC1, HDAC2, HDAC3, and PRMT5. This selectivity leads to increased methylation at H3K4 and H3K9, disrupting the transcription of PAX3-FOXO1 oncogene targets in fusion-positive rhabdomyosarcoma (FP-RMS). PFI 90 effectively inhibits growth in PAX3-FOXO1 positive RMS cell lines (SCMC, RH4, RH30) with EC50 = 0.4, 0.9 and 3.2 µM, respectively. PFI-90 suppresses PAX3-FOXO1 function, inducing apoptosis and reducing RNA Pol2 activity without affecting PAX3-FOXO1 protein levels or DNA binding. Its treatment hampers FP-RMS tumor growth in vivo, offering a promising therapeutic avenue by selectively targeting KDM3B to combat FP-RMS.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3065SML0352SML0939
PFI-90 ≥98% (HPLC)
SML4130
PFI-90
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to orange
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)