Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23N7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.44
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(NC(C1=NC(C2=CC(C=CC=C3)=C3O2)=C(N4CCCCCC4)N=C1N)=O)=N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, selective and potent multi-targeting bioenergetic inhibitor of succinate dehydrogenase and the F1Fo-ATP synthase in Mycobacterium tuberculosis; bactericidal antibiotic in MTB.
BB2-50F, an amiloride derivative, is a cell penetrant, selective and potent multi-targeting bioenergetic inhibitor of succinate dehydrogenase and the F1Fo-ATP synthase in Mycobacterium tuberculosis. BB2-50F act as fast acting bactericidal antibiotic in both replicating and nonreplicating cultures of M. tuberculosis (MIC = 2.6 µM in M. tuberculosis mc2 6230). BB2-50F is a potent inhibitor of bacterial motility.
BB2-50F, an amiloride derivative, is a cell penetrant, selective and potent multi-targeting bioenergetic inhibitor of succinate dehydrogenase and the F1Fo-ATP synthase in Mycobacterium tuberculosis. BB2-50F act as fast acting bactericidal antibiotic in both replicating and nonreplicating cultures of M. tuberculosis (MIC = 2.6 µM in M. tuberculosis mc2 6230). BB2-50F is a potent inhibitor of bacterial motility.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description - | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?