Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18FN3O3·HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.80 (anhydrous basis)
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=CN(C2CC2)C3=CC(N4CCNCC4)=C(C=C3C1=O)F)O.Cl.[xH2O]
Application
Biochem/physiol Actions
Ciprofloxacinis a fluoroquinolone antibiotic with broad-spectrum activity, which killsbacteria by blocking DNA gyrase and type IV topoisomerase—critical enzymes forDNA replication and transcription—leading to cell death. It is effectiveagainst a broad array of both Gram-positive and Gram-negative bacteria, inaddition to Mycoplasmas. While the hydrochloride form of ciprofloxacin ishighly soluble in water, ciprofloxacin itself is only sparingly soluble inaqueous solutions.
Disclaimer
Hygroscopic Store with desiccant
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?