Przejdź do
SML4191
TAMRA-Azide-Biotin
≥93% (HPLC), powder, click chemistry tool
Synonim(y):
9-[4-6-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]-26-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1,5,9,23-tetraoxo-13,16,19-trioxa-2,6,10,22-tetraazahexacos-1-yl]-2-carboxyphenyl]-3,6-bis(dimethylamino)-xanthylium, TAMRA-Biotin-Azide, Azide-TAMRA-Biotin, TAMRA-Azide-PEG-Biotin, TAMRA-Azide-PEG3-Biotin, 4/5-Carboxytetramethylrhodamine-Azide-PEG3-Biotin, AzTB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
769,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H79N11O14S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1174.37
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
powder
769,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
color
pink to dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Application
TAMRA-Azide-Biotin is suitable for fluorescent visualization (TAMRA fluorophore) and biochemical enrichment (biotin group). It may be used for site-specific labeling of RNA through copper-catalyzed click chemistry, enabling the visualization and isolation of RNA molecules in various biochemical assays.
Biochem/physiol Actions
A multifunctional azide-TAMRA-biotin as a proteome-wide tool; Trifunctional click chemistry probe that contains a ligation handle, a biotin and a fluorophore. The trifunctional TAMRA-Azide-Biotin capture reagent combines three functional elements: an azide group for selective reaction, TAMRA for fluorescence-based visualization, and biotin for efficient isolation. The azide group targets alkyne-modified molecules within cells, enabling specific binding to desired molecular targets. TAMRA illuminates these targets, allowing researchers to track their location and concentration, thus shedding light on cellular dynamics. Biotin, as the binding affinity molecule, facilitates the subsequent isolation or analysis of these targets, especially when used with streptavidin or avidin-coated surfaces. The hydrophilic PEG spacer enhances solubility in aqueous solutions. This integration of reaction specificity, visualization, and isolation capabilities makes TAMRA-Azide-Biotin invaluable for experiments that require detailed detection and analysis of specific cellular components, such as protein interaction studies or real-time monitoring of cellular processes. Abs/Em ~ 545/565 nm.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)