Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 316,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 956,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22N4O4·2C2H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.63
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light brown-red to very dark brown-red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective thrombopoietin (Tpo) receptor (TpoR) agonist in vitro and in vivo.
Eltrombopag is an orally active nonpeptide thrombopoietin receptor (TpoR) agonist that selectively induces STAT activation and proliferation (EC50 = 270 & 30 nM, respectively) of hToR-transfected, but not non-transfected, BAF3 cells. Eltrombopag increases the differentiation of primary human CD34(+) bone marrow cells into CD41(+) megakaryocytes ex vivo (EC50 = 100 nM) and exhibits thrombopoietic activity in chimpanzees in vivo (10 mg/kg/day p.o.).
Eltrombopag is an orally active nonpeptide thrombopoietin receptor (TpoR) agonist that selectively induces STAT activation and proliferation (EC50 = 270 & 30 nM, respectively) of hToR-transfected, but not non-transfected, BAF3 cells. Eltrombopag increases the differentiation of primary human CD34(+) bone marrow cells into CD41(+) megakaryocytes ex vivo (EC50 = 100 nM) and exhibits thrombopoietic activity in chimpanzees in vivo (10 mg/kg/day p.o.).
Disclaimer
Hygroscopic Store with dessicant
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?