Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.13
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (NMR)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
5-Hydroxymethylcytosine (5hmC), a relatively stable cytosine modification, is an epigenetic mark that regulate vertebrate gene expression. 5-Hydroxymethylcytosine is enriched at enhancers in mouse and human embryonic stem cells (mESCs and hESCs).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Hydroxymethylcytosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?