Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 516,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.39
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
General description
Artepillin C (ARC) is a prenylated derivative of p-coumaric acid. It is one of the primary phenolic compounds present in Brazilian green propolis (BGP) and Baccharis dracunculifolia. It is a p-CA derivative, featuring two prenyl groups linked to the meta-positions (C3 and C5) of the phenyl ring.
Application
Artepillin C may be used to investigate its interaction with human serum albumin (HSA) and to understand its physicochemical transport mechanism in vitro.
Biochem/physiol Actions
Phenolic component of propolis that exhibits multiple activities including anti-inflammatory, anti-tumor, antimicrobial and antioxidant activities; inhibitor of CREB-CRTC2 interaction. The anti-cancer properties of ARC are due to several mechanisms, including the induction of apoptosis, cell cycle arrest, and the inhibition of p21-activated kinase 1 (PAK1).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder, CREB-CRTC2 inhibitor | description phyproof® Reference Substance | description ≥94% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥94% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Artepillin C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?