Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.65
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
20α-Hydroxycholesterol is a brain penetrant oxysterol present in human breast milk, human placenta and the mammalian CNS, which attenuates white matter injuries in neonatal mice. 20α-Hydroxycholesterol induces oligodendrogenesis through a sonic hedgehog Gli family zinc finger signaling activation mechanism. It increases numbers of mature oligodendrocytes, improves myelination, and rescues motor deficits.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand 700156P, powder | description analytical standard | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥98% | assay >99% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 20α-Hydroxycholesterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?