Przejdź do
SML4284
Fumarate hydratase-IN-1
≥98% (HPLC), powder, fumarate hydratase inhibitor
Synonim(y):
rel- Ethyl (3S,3aR)-1-([1,1′-biphenyl]-4-ylmethyl)-3-(2-(methylamino)-2-oxoethyl)-2-oxo-1,2,3,4,5,6-hexahydro-3aH-indole-3a-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
701,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.54
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Application
Fumarate hydratase-IN-1 may be used:
  • to study its effects on mitochondrial bioenergetics and macrophage metabolism
  • to assess its regulatory effects in LPS-induced acute lung injury (ALI) models
  • to study the role of fumarate in immunomodulation and regulating type I interferon production after viral infection
Biochem/physiol Actions
FHIN1 exhibits nutrient-dependent antiproliferation activity in cancer cultures (mean IC50 = 2.2 µM in glucose-free L-15 medium; SW620, ACHN, HCT-116, PC3, SK-MEL-28) by targeting tricarboxylic acid (TCA) cycle without blocking mitochondrial electron-transport chain (ETC) or ATP synthase.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)