Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Application
Biochem/physiol Actions
SBI-115, a specific TGR5/GPBAR1 antagonist, blocks agonist activation, inhibiting TGR5-Gαs-cAMP signaling and reducing intracellular cAMP in cystic cholangiocytes. This antagonism dose-dependently inhibits agonist-induced proliferation and reduces 3D cholangiocyte spheroid growth in vitro, enabling SBI-115 to attenuate Polycystic Liver Disease (PLD) pathology by modulating cAMP. Beyond PLD, SBI-115′s TGR5 modulation impacts inflammation by offsetting bile acid suppression of IL-1β/NLRP3 in macrophages and influences macrophage M2 polarization in non-small cell lung cancer, promoting antitumor immunity in vitro. Additionally, SBI-115 (1 µM) elevates triglycerides and reduces P-PPARA in fatty-degenerated hepatocytes, implicating TGR5 in lipid metabolism.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?