Przejdź do
SML4295
TAC
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-fluoro-3,5-dimethylbenzenesulfonamide, TERT activator compound
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12ClF2NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Cell penetrant, selective and potent activator of telomerase reverse transcriptase (TERT).
TAC (TERT activator compound) is a cell penetrant, selective and potent activator of telomerase reverse transcriptase (TERT) that upregulates TERT transcription through activation of the MEK/ERK/AP-1 cascade. It induces TERT expression in WS fibroblasts (0.5 µM) and increases telomere synthesis in primary human cells. TAC alleviates neuroinflammation, increases neurotrophic factors, stimulates adult neurogenesis, and preserves cognitive function without toxicity in brain of naturally aged mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM45471CB_90071812I29204
TAC ≥98% (HPLC)
SML4295
TAC
vibrant-m
CTAC
description
≥98% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
≥99%
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)