Przejdź do
SML4306
4-Azido-L-phenylalanine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(4-azidophenyl)propanoic acid hydrochloride, H-Phe(4-N3)-OH HCl, 4-Azidophenylalanine HCl, p-Azido-L-phenylalanine HCl, pAzF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
677,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N4O2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.66
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
677,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
4-Azido-L-phenylalanine (pAzF), an unnatural amino acid featuring a bioorthogonal azide handle, is site-specifically incorporated into proteins via genetic code expansion, providing a unique modification site. This incorporated azide enables precise attachment of probes (dyes, tags, therapeutics) through bioorthogonal click chemistry or photo-crosslinking, yielding proteins with novel functionalities for imaging, interaction studies, and creating biomaterials/bioconjugates. Consequently, 4-Azido-L-phenylalanine (pAzF) is a powerful tool in chemical biology and biotechnology for protein engineering, functional analysis, and therapeutic applications across diverse cellular systems.
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)