Przejdź do
SML4332
Lifitegrast sodium
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-​[[2-​(6-Bbenzofuranylcarbonyl​)​-​5,​7-​dichloro-​1,​2,​3,​4-​tetrahydro-​6-​isoquinolinyl]​carbonyl]​-​3-​(methylsulfonyl)​-L-​phenylalanine sodium salt, SAR 1118 sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H23Cl2N2NaO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
637.46
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Lifitegrast, a potent LFA-1 antagonist (IC50 ~2.98 nM), treats Dry Eye Disease by inhibiting T-cell mediated inflammation. It competitively and rapidly binds LFA-1 on T-lymphocytes, blocking interaction with ICAM-1, which inhibits crucial inflammatory processes like T-cell adhesion, migration, activation, and pro-inflammatory cytokine release (e.g., IFN-γ, TNF-α). This action downregulates T-cell activation signaling and inflammatory gene expression, producing targeted anti-inflammatory effects. Administered topically, Lifitegrast exhibits high ocular retention and bioavailability, ensuring localized biological action with minimal systemic exposure.
Disclaimer
Hygroscopic Store with desiccant
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)