Przejdź do
SML4344
Bitopertin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
RG1678, [4-(3-Fluoro-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)piperazin-1-yl]-[5-methanesulfonyl-2-((S)-2,2,2-trifluoro-1-methylethoxy)phenyl]methanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20F7N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
543.46
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Bitopertin (RG1678) is an orally available, potent (IC50=30nM) and selective inhibitor of glycine transporter GlyT1. Glycine transporters remove the neurtransmitter glycine from the synapse; their inhibition prolongs glycine transmission. GlyT1 inhibitors increase levels of glycine in the synaptic cleft leading to positive modulation of glutamatergic N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor function since glycine is a co-transmitter at NMDA receptors. Recent reports indicate that hypofunction of NMDA receptors may play an important role in the pathophysiology of schizophrenia, in particular the negative symptoms of the disease. Bitopertin is the first GlyT1 inhibitor to have a beneficial effect in schizophrenic patients.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1043819PHR18811042918
vibrant-m
SML4344
Bitopertin
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)